Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 265,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H27ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.83
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥95.5%, 96%
Form:
liquid
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.5%, 96%
form
liquid
impurities
≤2.0% water
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C14H27N2.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16-13-12-15(2)14-16;/h12-14H,3-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
HTZVLLVRJHAJJF-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Decyl-3-methylimidazolium chloride is a surface active ionic liquid that can be prepared by reacting 1-methylimidazole with 1-chlorodecane.
Application
1-Decyl-3-methylimidazolium chloride can be used in the preparation of 1-decyl-3-methylimidazolium triflate by reacting with sodium triflate.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description ≥97.0% (HPLC) | description ≥95.0% (H-NMR) | description ≥99.0% (HPLC) |
| assay ≥95.5%, 96% | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (H-NMR) | assay ≥99.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form crystals | form liquid | form powder |
| impurities ≤2.0% water | impurities - | impurities - | impurities ≤0.2% water |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?