Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 389,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1570,00 zł 1334,50 zł |
Informacje o tej pozycji
389,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
crystals
sustainability
Sustainability features
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.ClH/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
QVRCRKLLQYOIKY-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- As a solvent to dissolve cellulose during the preparation of regenerated cellulose materials.
- As a solvent for the acetylation of cornhusk cellulose to form cornhusk cellulose acetates (CCAs).
- As a plasticizer for cornstarch to form AMIM-Cl-plasticized starch film.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description ≥97.0% | description ≥97.0% (HPLC) | description for electrochemistry, ≥99.0% (HPLC) |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form crystals | form solid | form - | form liquid |
| greener alternative product characteristics Safer Solvents and Auxiliaries | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - |
| greener alternative category | greener alternative category - | greener alternative category - | greener alternative category - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?