Przejdź do
742872
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride-aluminum chloride
Synonim(y):
AICl3-EMIC, Aluminum chloride-1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, EMIM Cl AlCl3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4880,00 zł
3660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H11ClN2)2 · (AlCl3)3
Masa cząsteczkowa:
693.26
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
Form:
liquid
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
impurities
≤100 ppm iron
Application
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride-aluminum chloride can be used as a medium for the preparation of poly(p-phenylene) films via electropolymerization of benzene.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27284151053689483
description
-
description
98%
description
≥95.0% (HPLC)
description
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
solid
form
-
form
liquid
impurities
≤100 ppm iron
impurities
-
impurities
-
impurities
≤5.0% water
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Piktogramy
Corrosion
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Temperatura zapłonu (°F)
424.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
218 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, what's the molar ratio of AlCl3 to EmimCl of this 724872 product?
    1 answer
    1. There are two moles of 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride (EMIC) for every three moles of aluminum chloride (AlCl3). The material has a linear formula of (C6H11ClN2)2 · (AlCl3)3. The molecular weight is 693.26, which is equivalent to the molecular mass of two moles of EMIC and three moles of AlCl3.