Przejdź do
30764
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
≥95%
Synonim(y):
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride, 1-Methyl-3-ethylimidazolium chloride, 3-Ethyl-1-methylimidazolium chloride, N-Methyl-N′-ethylimidazolium chloride, EMIMCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
871,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.62
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5163190
Assay:
≥95%
871,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
mp
77-79 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Application
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride is an imidazolium chloride ionic liquid that can be used as:
  • A starting material for the preparation of 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride/tetrafluoroborate (EMI.Cl.BF4) molten salt for electrochemical studies.
  • A solvent as well as catalyst for the depolymerization of oak wood lignin.
  • A solvent in the hydrolysis of hemicellulose (xylan) to xylose using Brønsted acid catalysts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4991474287251059
description
≥95%
description
≥97.0%
description
-
description
≥95%
assay
≥95%
assay
≥97.0%
assay
-
assay
≥94.5% (HPLC), ≥95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
77-79 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
370.4 °F - closed cup
flash_point_c
188 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)