Merck
900570
Sigma-Aldrich
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H42F6IrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
931.04
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Postać
powder or crystals
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
370.93 °C
aktywacja fotokatalizatora
465 nm
ciąg SMILES
FC1=CC([Ir]2(C3=C4C(F)=CC(F)=C3)([N]5=C4C=C(C(C)(C)C)C=C5)([N]6=C7C=C(C(C)(C)C)C=C6)[N]8=C(C9=C2C=C(F)C=C9F)C=C(C(C)(C)C)C=C8)=C7C(F)=C1
Zastosowanie
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3 is a photocatalyst that readily facilitates the decarboxylative arylation of α-amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3