Merck
900539
Sigma-Aldrich
Ir[p-F(t-Bu)-ppy]3
Synonim(y):
tris[2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2-pyridinyl-κN]-5-fluorophenyl-κC]- iridium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H45F3IrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
877.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formularz
powder or crystals
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
372.5 °C
aktywacja fotokatalizatora
430 nm
ciąg SMILES
[Ir](c5c(ccc(c5)F)c6nccc(c6)C(C)(C)C)(c3c(ccc(c3)F)c4nccc(c4)C(C)(C)C)c1c(ccc(c1)F)c2nccc(c2)C(C)(C)C
InChI
1S/3C15H15FN.Ir/c3*1-15(2,3)12-8-9-17-14(10-12)11-4-6-13(16)7-5-11;/h3*4,6-10H,1-3H3;
Zastosowanie
Ir[p-F(t-Bu)-ppy]3 is a photocatalyst which readily facilitates the decarboxylative arylation of α amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)