Przejdź do
20615
2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
BTMG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
852,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H21N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.28
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2352408
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
852,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.457
bp
88-89 °C/43 mmHg (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)\C(=N/C(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H21N3/c1-9(2,3)10-8(11(4)5)12(6)7/h1-7H3
InChI key
YQHJFPFNGVDEDT-UHFFFAOYSA-N
General description
2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine (Barton′s base) is an excellent alternative to traditional inorganic bases for promoting the coupling reaction.
Application
  • Synthesis of dinaphthyl ethers: Barton′s base, which includes 2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine, was utilized to promote SNAr reactions for the synthesis of highly oxygenated dinaphthyl ethers, demonstrating its efficacy as a catalyst in complex organic synthesis processes (Wipf and Lynch, 2003).
Disclaimer
Remark on appearance: Material may form precipitate on storage. The precipitate may easily be separated by filtration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
362220CDS023823B97402
description
≥97.0% (GC)
description
98%
description
-
description
95%
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
assay
-
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
bp
88-89 °C/43 mmHg (lit.)
bp
123-124 °C/17 mmHg (lit.)
bp
-
bp
117-118 °C/12 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.457
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
functional group
amine
functional group
-
functional group
amine
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?