Merck
682594
Sigma-Aldrich
Tris[2-(4,6-difluorophenyl)pyridinato-C2,N]iridium(III)
96%
Synonim(y):
Ir(Fppy)3, Tris[2-(2,4-difluorophenyl)pyridine]iridium(III)
Wybierz wielkość
250 MG
1940,00 zł
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1940,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H18F6IrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
762.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
powder
λmaks.
347 nm
fluorescencja
λem 480 nm in chloroform
ciąg SMILES
Fc1cc(F)c(-c2ccccn2)c(c1)[Ir](c3cc(F)cc(F)c3-c4ccccn4)c5cc(F)cc(F)c5-c6ccccn6
InChI
1S/3C11H6F2N.Ir/c3*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h3*1-4,6-7H;
Klucz InChI
GFSFWLGQTIKUOK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
OLED triplet emitter (blue).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study