For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
754730
Tris(2,2′-bipyridine)ruthenium(II) hexafluorophosphate
97%
Synonim(y):
Ru(bpy)3(PF6)2, Ruthenium-tris(2,2′-bipyridyl) dihexafluorophosphate
Wybierz wielkość
1030,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1030,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: ruthenium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
zanieczyszczenia
(Material is not fluorescence active.)
mp
>300 °C
aktywacja fotokatalizatora
425 nm
Absorpcja
13,400 at 456 nm
80,000 at 291 nm
ciąg SMILES
[Ru++].F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4.c5ccc(nc5)-c6ccccn6
InChI
1S/3C10H8N2.2F6P.Ru/c3*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h3*1-8H;;;/q;;;2*-1;+2
Klucz InChI
KLDYQWXVZLHTKT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?