Merck
900540
Sigma-Aldrich
Ir(dFppy)3
Synonim(y):
tris[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl)phenyl]-Iridium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H18F6IrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
762.72
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Postać
powder or crystals
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
401 °C
aktywacja fotokatalizatora
450 nm
ciąg SMILES
FC1=CC([Ir]C2=C(C3=NC=CC=C3)C(F)=CC(F)=C2)=C(C4=NC=CC=C4)C(F)=C1.FC5=CC(F)=CC=C5C6=NC=CC=C6
InChI
1S/3C11H6F2N.Ir/c3*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h3*1-4,6-7H;
Klucz InChI
GFSFWLGQTIKUOK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ir(dFppy)3 is a photocatalyst that readily facilitates the decarboxylative arylation of α amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3