Przejdź do
905100
Ir(p-tBu-ppy)3
powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
708,00 zł
531,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H48IrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
823.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
531,00 zł
Cena katalogowa708,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ir(p-tBu-ppy)3,
form
powder
reaction suitability
reaction type: Photocatalysis, reagent type: catalyst
SMILES string
[Ir](c5c(ccc(c5)C(C)(C)C)c6ncccc6)(c3c(ccc(c3)C(C)(C)C)c4ncccc4)c1c(ccc(c1)C(C)(C)C)c2ncccc2
InChI
1S/3C15H16N.Ir/c3*1-15(2,3)13-9-7-12(8-10-13)14-6-4-5-11-16-14;/h3*4-7,9-11H,1-3H3;
InChI key
HVSYDKXCADBJCU-UHFFFAOYSA-N
Application
This photocatalyst facilitates a variety of transformations using visible light, including the benzylation of aldehydes with alcohols.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900538900539904694
description
-
description
-
description
-
description
≥95%
form
powder
form
powder or chunks
form
powder or crystals
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Photocatalysis, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis, core: iridium
reaction suitability
reaction type: Photocatalysis, reagent type: catalyst, core: iridium
reaction suitability
core: iridium, reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)