Merck
905097
Ir(p-Me-ppy)3
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H30IrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
696.86
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Photocatalysis, reagent type: catalyst
Application
This versatile photocatalyst facilitates a variety of transformations using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)