Merck
908703
Sigma-Aldrich
[Ir(p-F(Me)ppy)2-(4,4′-dtbbpy)]PF6
≥95%
Synonim(y):
[(4,4′-di-tert-butylo-2,2′-bipirydyno)-bis-(5-metylo-2-(5-fluoro-fenylo)-pirydyno)-iryd(III)] heksafluorofosforan
Wybierz wielkość
100 MG
709,00 zł
500 MG
2310,00 zł
709,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
709,00 zł
500 MG
2310,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H42F8IrN4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
977.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
709,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
aktywacja fotokatalizatora
450 nm
Klucz InChI
SNWREQGMGVVZPS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
[Ir(p-F(Me)ppy)2-(4,4′-dtbpy)]PF6 to cyklometalizowany kompleks irydu(III), który może być stosowany w fotokatalitycznych transformacjach organicznych z udziałem światła widzialnego.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yufan Liang et al.
Nature, 559(7712), 83-88 (2018-06-22)
Over the past three decades, considerable progress has been made in the development of methods to construct sp2 carbon-nitrogen (C-N) bonds using palladium, copper or nickel catalysis1,2. However, the incorporation of alkyl substrates to form sp3 C-N bonds remains one
Andrew G Capacci et al.
Nature chemistry, 9(11), 1073-1077 (2017-10-25)
Although the α-alkylation of ketones has already been established, the analogous reaction using aldehyde substrates has proven surprisingly elusive. Despite the structural similarities between the two classes of compounds, the sensitivity and unique reactivity of the aldehyde functionality has typically
Yong Yao Loh et al.
Science (New York, N.Y.), 358(6367), 1182-1187 (2017-11-11)
Deuterium- and tritium-labeled pharmaceutical compounds are pivotal diagnostic tools in drug discovery research, providing vital information about the biological fate of drugs and drug metabolites. Herein we demonstrate that a photoredox-mediated hydrogen atom transfer protocol can efficiently and selectively install