Merck
904694
Sigma-Aldrich
Ir(p-CF3-ppy)3
≥95%
Synonim(y):
Tris[2-(2-pyridinyl-κN)-5-(trifluoromethyl)phenyl-κC]iridium
Wybierz wielkość
100 MG
880,00 zł
500 MG
3220,00 zł
880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
880,00 zł
500 MG
3220,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H21F9IrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
858.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
aktywacja fotokatalizatora
465 nm
ciąg SMILES
[Ir]741([NH]8=C(c9c7cc(cc9)C(F)(F)F)C=CC=C8)([NH]5=C(c6c4cc(cc6)C(F)(F)F)C=CC=C5)[NH]2=C(c3c1cc(cc3)C(F)(F)F)C=CC=C2
InChI
1S/3C12H7F3N.Ir/c3*13-12(14,15)10-6-4-9(5-7-10)11-3-1-2-8-16-11;/h3*1-4,6-8H;
Klucz InChI
ZLVNAIXHGHEODI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
This photocatalyst facilitates a variety of transformations using visible light, including the defluorination of arenes.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Singh et al.
Chemical science, 6(12), 7206-7212 (2015-12-01)
C-F functionalizations that provide C-C bonds are challenging synthetic transformations, due in part to the large C-F bond strength, short bond length, nonpolarizable nature, the production of fluoride, and the regioselectivity-in the case of multifluorinated substrates. However, commercially available highly
Facile synthesis and complete characterization of homoleptic and heteroleptic cyclometalated Iridium(III) complexes for photocatalysis
Singh A, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 776, 51-59 (2015)