Przejdź do
902136
2,4,6-Tri-(4-fluorophenyl)pyrylium tetrafluoroborate
≥95%, powder
Synonim(y):
Triphenylpyrylium photosensitizer, [T(p-F)PPT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
546,00 zł
409,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H14BF7O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
409,50 zł
Cena katalogowa546,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2,4,6-Tri-(4-fluorophenyl)pyrylium tetrafluoroborate, ≥95%
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: pyrylium
reaction type: Photocatalysis
mp
242-245 °C
photocatalyst activation
465 nm
SMILES string
[B-](F)(F)(F)F.Fc1ccc(cc1)c2[o+]c(cc(c2)c4ccc(cc4)F)c3ccc(cc3)F
InChI key
FRADIBPDZCOIFV-UHFFFAOYSA-N
Application
Triarylpyrylium salt used as a photosensitizer in photocatalysis and material science.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900692900685901197
description
≥95%
description
-
description
≥95%
description
95%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: pyrylium
reaction type: Photocatalysis
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: pyrylium
reaction type: Photocatalysis
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
assay
≥95%
assay
-
assay
≥95%
assay
95%
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
mp
242-245 °C
mp
346-351 °C
mp
298-303 °C
mp
163-169 °C (decomp.)
photocatalyst activation
465 nm
photocatalyst activation
-
photocatalyst activation
-
photocatalyst activation
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)