Merck
909181
Sigma-Aldrich
2,7-Dimethyl-9-mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate
Wybierz wielkość
250 MG
843,00 zł
843,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
843,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H26BF4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
843,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[B-](F)(F)(F)F.[n+]1(c2c(c(c4c1ccc(c4)C)c3c(cc(cc3C)C)C)cc(cc2)C)C
Klucz InChI
UCBSHEKJRRAYNP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Wytrzymały fotokatalizator na bazie akrydyny opisany przez Nicewicza i współpracowników jako alternatywa dla fotokatalizatorów na bazie metali przejściowych o wyższej stabilności chemicznej i obniżonym potencjale redoks.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Dale J Wilger et al.
Nature chemistry, 6(8), 720-726 (2014-07-24)
The direct anti-Markovnikov addition of strong Brønsted acids to alkenes remains an unsolved problem in synthetic chemistry. Here, we report an efficient organic photoredox catalyst system for the addition of HCl, HF and also phosphoric and sulfonic acids to alkenes
Powiązane treści
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.