Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 755,00 zł 641,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H7Br2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.01
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
641,75 zł
Cena katalogowa755,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
2,7-Dibromoacridone,
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
SMILES string
Brc1cc2c(nc3c(c2O)cc(cc3)Br)cc1
InChI
1S/C13H7Br2NO/c14-7-1-3-11-9(5-7)13(17)10-6-8(15)2-4-12(10)16-11/h1-6H,(H,16,17)
InChI key
ALEGIHZSVGKVFN-UHFFFAOYSA-N
Application
2,7-Dibromoacridone is used in the synthesis of series of acridinium photocatalysts.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, reaction type: Photocatalysis | reaction suitability reagent type: catalyst, reaction type: Photocatalysis | reaction suitability reaction type: Photocatalysis, reagent type: catalyst |
| form powder | form powder or crystals | form powder or crystals | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?