Przejdź do
900685
2,4,6-Tri(p-tolyl)pyrylium tetrafluoroborate salt
≥95%, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H23BF4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2,4,6-Tri(p-tolyl)pyrylium tetrafluoroborate salt, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis, reagent type: organic catalyst
mp
298-303 °C
SMILES string
[B-](F)(F)(F)F.[o+]1c(cc(cc1c4ccc(cc4)C)c3ccc(cc3)C)c2ccc(cc2)C
InChI
1S/C26H23O.BF4/c1-18-4-10-21(11-5-18)24-16-25(22-12-6-19(2)7-13-22)27-26(17-24)23-14-8-20(3)9-15-23;2-1(3,4)5/h4-17H,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
BWOXOWBZXLPNEN-UHFFFAOYSA-N
Application
Excitable by blue LEDs, this photocatalyst was reported by the Nicewicz laboratory for catalysis of O-aryl carbamothioates to S-aryl carbamothioates at ambient temperatures, an improvement from the elevated reaction temperatures traditionally needed in the Newman-Kwart rearrangment or palladium catalysis. Effective for scale-up or flow chemistry, this triarylpyrylium salt provides convenient access to thiophenols from phenols.
It can also catalyze visible light-initiated, living cationic polymerization of 4-methoxystyrene with methanol under metal-free conditions.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
902136903426909254
description
≥95%
description
≥95%
description
≥95%
description
-
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: pyrylium
reaction type: Photocatalysis
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
reaction suitability
reaction type: Photocatalysis, reagent type: catalyst
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
298-303 °C
mp
242-245 °C
mp
>300 °C
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)