Merck
909254
Sigma-Aldrich
2,7-Difluoro-9-mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H20BF6N
Masa cząsteczkowa:
435.21
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Robust acridinium-based photocatalyst for use as an alternative to transition-metal-based photocatalysts with higher chemical stability and attenuated redox potential.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3