Merck
87212
Sigma-Aldrich
Trimethyl-tetradecylammonium chloride
≥98.0% (AT)
Synonim(y):
Tetradecyltrimethylammonium chloride
Wybierz wielkość
5 G
312,00 zł
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
312,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13N(Cl)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.94
Beilstein:
3916572
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98.0% (AT)
Formularz
powder
mp
~250 °C (dec.)
ciąg SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
CEYYIKYYFSTQRU-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohd Sajid Ali et al.
Journal of colloid and interface science, 352(2), 436-443 (2010-09-25)
Unfolding of rabbit serum albumin (RSA) by cationic surfactants cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) and tetradecyltrimethylammonium bromide (TTAB) was studied by exploiting surface tensiometry, small-angle neutron scattering (SANS), intrinsic fluorescence, resonance Rayleigh scattering (RRS) (also referred as turbidity at 350/350), and circular
Suruchi Mahajan et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(50), 17238-17246 (2012-12-12)
Keeping in view the use of surfactants in drug delivery, the interactions of surface active ionic liquids, such as 1-tetradecyl-3-methylimidazolium bromide (C(14)mimBr), with drugs, viz., dopamine hydrochloride (DH) and acetylcholine chloride (AC), have been studied, and the results are further
Keisuke Matsuoka et al.
Journal of colloid and interface science, 333(2), 641-645 (2009-02-27)
The maximum solubilities of homologous series of n-alkylbenzene and n-perfluoroalkylbenzene in aqueous solutions of surfactants n-tetradecyltrimethylammonium chloride (TTAC) and N-(1,1-dihydroperfluorodecyl)-N,N,N-trimethylammonium chloride (C10F-TAC) were measured as a function of the surfactant concentration at 298.2 K. There are four solubilization systems in
Juan Zhang et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(41), 13128-13135 (2010-09-28)
Two fatty acids, perfluorononanoic acid (C(8)F(17)COOH) and nonanoic acid (C(8)H(17)COOH), were mixed with a cationic hydrocarbon surfactant, tetradecyltrimethylammonium hydroxide (TTAOH), in aqueous solutions for comparative investigation. Phase behaviors of the two systems are quite different because of the special properties
Cexiong Fu et al.
Journal of chromatography. A, 1216(10), 1901-1907 (2009-02-03)
The usefulness of the micellar selectivity triangle (MST) for prediction and interpretation of separation patterns in micellar electrokinetic chromatography (MEKC) separations is presented. In addition, we demonstrate the capability of controlling selectivity properties of micelles through addition of organic modifiers