Przejdź do
8.40006
Bromek tetradecylotrimetyloamoniowy
for synthesis
Synonim(y):
Tetradecyltrimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanammonium bromide, Myristyltrimethylammonium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
192,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
407,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H38BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.39
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
214-291-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Form:
powder
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
powder
potency
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
245-250 °C
solubility
100 g/L
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (336,4 g/mole): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T24500008720887210
form
powder
form
-
form
crystals
form
crystals
assay
≥98.0%
assay
-
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥97.5% (AT), 98% (AT)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
100 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
mp
245-250 °C
mp
245-250 °C (lit.)
mp
245-250 °C (lit.)
mp
245-250 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c