Przejdź do
87208
Myristyltrimethylammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (AT)
Synonim(y):
Tetradecyltrimethylammonium bromide, Trimethyl(tetradecyl)ammonium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
997,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13N(Br)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.39
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-291-9
Beilstein/REAXYS Number:
3633227
MDL number:
997,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
quality
LiChropur
mol wt
micellar avg mol wt 27,000
aggregation number
80
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
CMC
4-5 mM (20-25°C)
mp
245-250 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 240 nm Amax: ≤0.08, λ: 250 nm Amax: ≤0.05, λ: 260 nm Amax: ≤0.04, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
suitability
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
General description
Ion-pairing reagents as mobile phase additives facilitate the separation of ionic and highly polar substances on reversed phase HPLC columns. Their purity is an important parameter for their successful application. Sigma-Aldrich offers an wide range of tailor-made reagents for anionic (quaternary ammonium and phosphonium salts) and cationic (alkanesulfonates) analyzes. All mobile phase additives are subject to rigorous testing with special emphasis on the requirements of modern reversed phase HPLC:
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T47628.40006324411
form
crystals
form
-
form
powder
form
solid
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99%
assay
≥98.0%
assay
≥99% (titration)
suitability
corresponds to standard for filter test
suitability
-
suitability
-
suitability
-
aggregation number
80
aggregation number
80
aggregation number
-
aggregation number
-
mp
245-250 °C (lit.)
mp
245-250 °C (lit.)
mp
245-250 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myristyltrimethylammonium bromide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)