Przejdź do
74398
Nonylamine
≥99.5% (GC)
Synonim(y):
1-Aminononane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
531,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
977,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.27
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-945-9
Beilstein/REAXYS Number:
1733633
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Form:
liquid
531,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.433
bp
201 °C (lit.)
density
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCCCCN
InChI
1S/C9H21N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-10H2,1H3
InChI key
FJDUDHYHRVPMJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Nonylamine is an alkylamine generally used to insert C9 chains to substrates. It is also used as intercalating material in the exfoliation of titanosilicates and γ-layered zirconium phosphate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N310018210082119
description
≥99.5% (GC)
description
98%
description
purum, ≥99.0% (GC)
description
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
98%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.433
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
refractive index
n20/D 1.388
refractive index
n20/D 1.491
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
201 °C (lit.)
bp
201 °C (lit.)
bp
48 °C (lit.)
bp
159 °C (lit.)
density
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonylamine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)