Przejdź do
53112
Trimethyloctadecylammonium chloride
≥95.0% (calc. on dry substance, T)
Synonim(y):
Octadecyltrimethylammonium chloride, Stearyltrimethylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
785,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17N(Cl)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.05
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-929-1
Beilstein/REAXYS Number:
3917847
MDL number:
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (calc. on dry substance, T)
mol wt
348.05 g/mol
technique(s)
electrophoresis: suitable, protein quantification: suitable
impurities
≤3.0% water
pH
5.5-8.5 (20 °C, 0.05% in H2O)
λ
0.05 % in H2O
UV absorption
λ: 225 nm Amax: ≤0.08, λ: 260 nm Amax: ≤0.06, λ: 280 nm Amax: ≤0.04, λ: 340 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C21H46N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(2,3)4;/h5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VBIIFPGSPJYLRR-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11304223443545387
technique(s)
electrophoresis: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥95.0% (calc. on dry substance, T)
assay
≥97.0% (titration by HClO<SUB>4</SUB>)
assay
98%
assay
-
mol wt
348.05 g/mol
mol wt
165.70 g/mol (anhydrous basis)
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤3.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pH
5.5-8.5 (20 °C, 0.05% in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)