Przejdź do
87991
Tetraoctylammonium chloride
≥97.0% (AT), crystals
Synonim(y):
N,N,N-trioctyl-1-octanaminium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)7]4N(Cl)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.34
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4169201
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetraoctylammonium chloride, ≥97.0% (AT)
Quality Segment
assay
≥97.0% (AT)
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
mp
50-54 °C
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.ClH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SNNIPOQLGBPXPS-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetraoctylammonium chloride (TOACl) is a quaternary ammonium salt commonly used as a catalyst in organic synthesis.
Application
Tetraoctylammonium chloride is used as a:
  • Cationic additive in the preparation of the polyaniline-based calcium selective electrode.
  • Phase transfer catalyst in the Brust-Schiffrin synthesis of gold nanoparticles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
68959979989359173
description
≥97.0% (AT)
description
≥96.0% (AT)
description
technical, ≥80%
description
97%
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
assay
≥97.0% (AT)
assay
≥96.0% (AT)
assay
≥80%
assay
97%
form
crystals
form
powder
form
crystals
form
crystalline
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
50-54 °C
mp
-
mp
89-92 °C (lit.)
mp
116-118 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)