Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 588,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1570,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2900,00 zł 2175,00 zł |
Informacje o tej pozycji
588,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: ammonium
mp
~250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C[N+](C)(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C.[Br-]
InChI
1S/C21H46N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(2,3)4;/h5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SZEMGTQCPRNXEG-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT) | description BioXtra, ≥99% | description Molecular Biology, ≥99% |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| assay 98% | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99% | assay ≥99% |
| form powder | form powder or crystals | form crystalline, powder or crystals | form powder or crystals |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp ~250 °C (dec.) (lit.) | mp 248-251 °C (lit.) | mp 248-251 °C (lit.) | mp 248-251 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?