Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3220,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
365,00 zł
Nazwa produktu
Glycidyltrimethylammonium chloride, technical, ≥90% (calc. based on dry substance, AT)
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (calc. based on dry substance, AT)
form
liquid
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
impurities
2-4% chlorohydrin, 20-25% water
density
1.13 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC1CO1
InChI
1S/C6H14NO.ClH/c1-7(2,3)4-6-5-8-6;/h6H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
PUVAFTRIIUSGLK-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical, ≥90% (calc. based on dry substance, AT) | description technical, ~60% in H2O | description 97% | description ≥98.0% (NT) |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium |
| assay ≥90% (calc. based on dry substance, AT) | assay - | assay 97% | assay ≥98.0% (NT) |
| form liquid | form liquid | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| density 1.13 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.072 g/mL at 20 °C | density - | density - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 2
Narządy docelowe
Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
3033-77-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
From this information “Caution hydrolysis on storage (approx. 3.5%/month at 20°C)” If I keep in storage -18 °C it’s can keep product from approx.? Or reduce some loss?
1 answer-
The recommended storage temperature for the product is 2-8 °C. The retest period for this item is approximately one year from the quality release date when stored in these conditions. There is no stability information available regarding storage at -18°C.
Helpful?
-
-
>90% Glycidyltrimethylammonium Chloride (#50053) has a water content between 20-25%. What would be the refractive index at a water content of 20 and 25%?
1 answer-
The refractive index is not determined.