Przejdź do
G5809
Glycidol
96%
Synonim(y):
(±)-Glycidol, (±)-Oxirane-2-methanol, 2,3-Epoxy-1-propanol, Glycerolglycide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
246,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
355,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
383562
Assay:
96%
Form:
liquid
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.15 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.9 mmHg ( 25 °C)
assay
96%
form
liquid
autoignition temp.
780 °F
impurities
≤2% diglycidyl ether
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
61-62 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2
InChI key
CTKINSOISVBQLD-UHFFFAOYSA-N
Application
Glycidol has been used in the synthesis of hyperbranched polyglycerol (hPG) via ring opening reaction. These hPGs are being considered as alternatives to PEGs for developing antifouling surfaces due to their thermal and oxidative stability. It can also be used in the synthesis of ethoxy ethyl glycidyl ether. Glycidol may also be used in the preparation of chelating polymers for borate removal.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
74595Y0001048934801
description
96%
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Degree of functionalization > 80%
assay
96%
assay
≥95.0% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
refractive index
n20/D 1.433 (lit.), n20/D 1.429-1.437
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
refractive index
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
density
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
61-62 °C/15 mmHg (lit.)
bp
61-62 °C/15 mmHg (lit.)
bp
61-62 °C/15 mmHg (lit.)
bp
-
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
556-52-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?