Przejdź do
284556
(2-Aminoethyl)trimethylammonium chloride hydrochloride
99%, solid
Synonim(y):
AETMA, Cholaminchloride hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
837,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3160,00 zł
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2N(Cl)(CH3)3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
222-266-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3730048
837,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(2-Aminoethyl)trimethylammonium chloride hydrochloride, 99%
Quality Segment
assay
99%
form
solid
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].Cl[H].C[N+](C)(C)CCN
InChI
1S/C5H15N2.2ClH/c1-7(2,3)5-4-6;;/h4-6H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
GJBYCNLSIBQCRF-UHFFFAOYSA-M
Application
(2-Aminoethyl)trimethylammonium chloride hydrochloride can be used as ′fixed charge′ chemical derivatization reagent to structurally modify peptides and polymers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A38207900652A79922
description
99%
description
99%
description
≥98%
description
≥99%
assay
99%
assay
99%
assay
≥98%
assay
≥99%
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
solid
form
crystals
form
powder or chunks
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
260 °C (dec.) (lit.)
mp
194 °C (dec.) (lit.)
mp
120-125 °C
mp
284-286 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)