Merck
714437
Sigma-Aldrich
3′-Amino-4′-bromoacetophenone
97%
Synonim(y):
1-(3-Amino-4-bromophenyl)ethanone, 5-Acetyl-2-bromoaniline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
114-118 °C
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(Br)c(N)c1
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,10H2,1H3
Klucz InChI
HYRBHUHCBGRDHI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3