Merck
496146
Sigma-Aldrich
[2-(Acryloyloxy)ethyl]trimethylammonium chloride solution
80 wt. % in H2O, contains 600 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate, methyl chloride quaternary salt
Wybierz wielkość
200 ML
267,00 zł
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 ML
267,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCO2CH2CH2N(CH3)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
zawiera
600 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Poziom jakości
stężenie
80 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478
gęstość
1.132 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C8H16NO2.ClH/c1-5-8(10)11-7-6-9(2,3)4;/h5H,1,6-7H2,2-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
FZGFBJMPSHGTRQ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Podwójnie funkcjonalne czwartorzędowe chitozany o właściwościach termoresponsywnych: zależności struktura-aktywność w aktywności przeciwbakteryjnej i biokompatybilności: Badania te oceniają czwartorzędowe chitozany modyfikowane chlorkiem [2-(akryloksy)etylo]trimetyloamoniowym, analizując ich właściwości termoresponsywne, aktywność przeciwbakteryjną i biokompatybilność, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju inteligentnych biomateriałów (Borandeh et al., 2023).
  • Usuwanie antymonu(III) i antymonu(V) z próbek wody poprzez rozpuszczalną w wodzie ultrafiltrację wspomaganą polimerami: Zastosowanie chlorku [2-(akryloksy)etylo]trimetyloamoniowego w naukach o środowisku jest zilustrowane jego zastosowaniem w ulepszaniu polimerowych systemów ultrafiltracji zaprojektowanych do skutecznego usuwania zanieczyszczeń antymonem z wody (Dündar et al., 2022).
  • Stabilna aktywność przeciwdrobnoustrojowa osiągnięta poprzez immobilizację czwartorzędowego chlorkuamonu na włosach: W tym artykule zbadano immobilizację chlorku [2-(akryloksy)etylo]trimetyloamonu na włóknach włosów, uzyskując stabilne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, które są proponowane do stosowania w higienicznych produktach do pielęgnacji włosów (Kim i Son, 2018).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
MingDong Wang et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(35), 23289-23301 (2016-08-16)
We demonstrate for the first time how to assemble mechanized hollow zirconia nanospheres (MHzNs), consisting of hollow mesoporous zirconia nanospheres (HMZNs) as nanoscaffolds and supramolecular switches anchored on the exterior surface of HMZNs. The remarkable advantage of substitution of HMZNs
Ursula Simon et al.
Journal of chromatography. A, 1587, 119-128 (2018-12-24)
Monolithic adsorbers with anion exchange (AEX) properties have been 3D printed in an easy one-step process, i.e. not requiring post-functionalization to introduce the AEX ligands. The adsorber, 3D printed using a commercial digital light processing (DLP) printer, was obtained by
Kecen Xiao et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 107(10), 2205-2221 (2019-05-23)
The mechanical and biodegradable properties of hydrogels are two essential properties for practical biomaterial applications. In this work, a series of biodegradable polyurethane (PU) hydrogels were successfully synthesized using two kinds of triol crosslinkers with different chain structures. One crosslinker
Cristina Cagnetta et al.
Bioresource technology, 291, 121833-121833 (2019-07-30)
High-rate activated sludge (HRAS) systems typically generate diluted sludge which requires further thickening prior to anaerobic digestion (AD), besides the need to add considerable coagulant and flocculant for the solids separation. As an alternative to conventional gravitational settling, a dissolved
Wenquan Sun et al.
Journal of environmental sciences (China), 99, 239-248 (2020-11-14)
In this study, a high-efficiency cationic flocculant, P(DAC-MAPTAC-AM), was successfully prepared using UV-induced polymerization technology. The monomer Acrylamide (AM): Acryloxyethyl Trimethyl ammonium chloride (DAC): methacrylamido propyl trimethyl ammonium chloride (MAPTAC) ratio, monomer concentration, photoinitiator concentration, urea content, and cationic monomer
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf