Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 235,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 618,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.07
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-666-4
Beilstein/REAXYS Number:
3563994
MDL number:
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCCl
InChI
1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
General description
Chlorocholine chloride/Chlormequat Chloride (CCC) is a plant growth regulator. It is an irritant and a skin absorbant.
Biochem/physiol Actions
Chlormequat (Chlorocholine) chloride is a synthetic plant growth regulator that inhibits gibberellin (GA) biosynthesis. It is used to study the mechanisms and effects of gibberellins on plant cell growth and differentiation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) agriculture |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| product line BioReagent | product line - | product line TraceCERT® | product line PESTANAL® |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?