Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 374,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH(SO3H)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.15
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1727687
374,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
viscous liquid
Quality Segment
concentration
70 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.449
density
1.438 g/mL at 25 °C
SMILES string
OC(=O)CC(C(O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H6O7S/c5-3(6)1-2(4(7)8)12(9,10)11/h2H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)(H,9,10,11)
InChI key
ULUAUXLGCMPNKK-UHFFFAOYSA-N
Application
- Modification of nanocellulose membrane by impregnation method with sulfosuccinic acid for direct methanol fuel cell applications: This study examines the use of sulfosuccinic acid in various concentrations to improve the properties of nanocellulose membranes for fuel cells (Sriruangrungkamol & Chonkaew, 2021).
- A high-strength polyvinyl alcohol hydrogel membrane crosslinked by sulfosuccinic acid for strontium removal via filtration: Research focusing on using sulfosuccinic acid to enhance polyvinyl alcohol hydrogel membranes for effective strontium filtration (Yoon et al., 2019).
- Cross-linked poly (vinyl alcohol)/sulfosuccinic acid polymer as an electrolyte/electrode material for H2–O2 proton exchange membrane fuel cells: This paper discusses the application of sulfosuccinic acid in creating cross-linked polyvinyl alcohol for fuel cell membranes (Ebenezer et al., 2016).
- Preparation of chitosan/polyvinyl alcohol blended films containing sulfosuccinic acid as the crosslinking agent using UV curing process: An investigation into using sulfosuccinic acid to crosslink chitosan/polyvinyl alcohol films for improved mechanical properties (Yun et al., 2017).
- Investigation on resistive humidity sensing in sulfosuccinic acid doped polyaniline films: This research explores the potential of sulfosuccinic acid doped polyaniline films for humidity sensing applications (Biswas et al., 2021).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 70 wt. % in H2O | description - | description 70 wt. % in H2O | description technical grade, 70 wt. % in H2O |
| concentration 70 wt. % in H2O | concentration - | concentration 70 wt. % in H2O | concentration 70 wt. % in H2O |
| density 1.438 g/mL at 25 °C | density 1.17 g/mL at 25 °C | density 1.319 g/mL at 25 °C | density 1.25 g/mL at 25 °C |
| refractive index n20/D 1.449 | refractive index n20/D 1.394 | refractive index n20/D 1.416 | refractive index n20/D 1.412 |
| form viscous liquid | form liquid | form - | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?