Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.61
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Betaine aldehyde chloride,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC=O
InChI
1S/C5H12NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h5H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FSKVGWXINKZUKS-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Betaine aldehyde is the physiological intermediate in the oxidation of choline to betaine. Mechanistic studies show that in aqueous solution, it exists predominantly (99%) as the diol (hydrate) form.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?