Przejdź do
348287
(3-Chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride solution
60 wt. % in H2O, liquid
Synonim(y):
3-chloro-2-hydroxy-propyltrimethylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
431,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CH(OH)CH2N(Cl)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6576172
431,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(3-Chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride solution, 60 wt. % in H2O
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
concentration
60 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.4541
density
1.154 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CCl
InChI
1S/C6H15ClNO.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CSPHGSFZFWKVDL-UHFFFAOYSA-M
Application
(3-Chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride solution (CHTAC) can be used:
  • As a cation-generating agent for cellulose cationization by exhaustion method.
  • To resolve 2,2′-dihydroxy-1,1′-binaphthyl enantiomers.
  • To synthesize cationic glycogen (Cat Gly).
  • As a quaternizing agent for quaternization of N-aryl chitosan derivatives.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
234435M1787454923
description
60 wt. % in H2O
description
98%
description
BioReagent, storage temp.:room temp, Molecular Biology
description
-
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.154 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
concentration
60 wt. % in H2O
concentration
-
concentration
1.00 M±0.01 M
concentration
-
refractive index
n20/D 1.4541
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
3327-22-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?