Merck
L1754
Sigma-Aldrich
リパーゼ Candida rugosa由来
Type VII, ≥700 unit/mg solid
別名:
トリアシルグリセリンアシルヒドロラーゼ, トリアシルグリセリンリパーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
fungus (candida rugosa)
タイプ
Type VII
形状
lyophilized
比活性
≥700 unit/mg solid
保管条件
(Tightly closed. Dry)
テクニック
cell based assay: suitable
beige
white
溶解性
water: slightly soluble
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI Key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究分野:細胞構造
リパーゼは、膵液に含まれています。このクラスの酵素にはαおよびβヒドロラーゼフォールドが含まれます。Candida rugosaは、配列相同性が80%のリパーゼアイソザイムを多数産生します。
アプリケーション
Candida rugosa由来のリパーゼは、以下の用途に使用されています:
  • デキストラン脂肪酸エステルを合成するため
  • ヒマワリ油およびヒマシ油の存在下での抱合型リノール酸(CLA1およびCLA2)産生に対するリパーゼの作用を検討するため
  • デキストランT-40のデカン酸ビニルとのリパーゼ触媒によるエステル交換のためのpHインプリンティング酵素を調製するため
リパーゼは、不斉化合物の分解およびバイオディーゼルのエステル交換プロセスのため、工業的に利用されています。
生物化学的/生理学的作用
トリグリセリド、ジグリセリド、モノグリセリドが加水分解されます(反応速度の高い順)。
トリアシルグリセロールの、グリセロールと遊離脂肪酸への加水分解を触媒します。
リパーゼは、トリアシルグリセロールのグリセロールおよび遊離脂肪酸への加水分解を触媒する酵素であり、生体触媒です。生体内変換反応に有用です。広範な基質許容性を有し、高度に立体選択的および位置選択的です。リパーゼは脂質輸送を介在します。膵炎では血清中のリパーゼ濃度の上昇が認められます。リパーゼは長鎖脂肪酸に対し優先的な触媒です。リパーゼは水および水以外の幅広い溶媒で使用することが可能であり、有機合成などのアプリケーションで使用されています。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.2、37°C、1時間で、1.0マイクロ当量の脂肪酸をトリグリセリドから加水分解する酵素量です。(これは30分間で約10 μLのCO2に相当します。)
酵素
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L1754-25G:
L1754-BULK:
L1754-5G:
L1754-10G:
L1754-VAR:
L1754-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ashok Kumar et al.
Biological procedures online, 18, 2-2 (2016-01-15)
Lipases are industrial biocatalysts, which are involved in several novel reactions, occurring in aqueous medium as well as non-aqueous medium. Furthermore, they are well-known for their remarkable ability to carry out a wide variety of chemo-, regio- and enantio-selective transformations.
Taresh P Khobragade et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 9, 757062-757062 (2021-10-26)
Herein, we report the development of a multi-enzyme cascade using transaminase (TA), esterase, aldehyde reductase (AHR), and formate dehydrogenase (FDH), using benzylamine as an amino donor to synthesize the industrially important compound sitagliptin intermediate. A panel of 16 TAs was
Conjugated linoleic acid conversion by six Lactobacillus plantarum strains cultured in MRS broth supplemented with sunflower oil and soymilk.
Li, et al.
Journal of Food Science, 77, M330-M336 (2017)
Takeshi Furuhashi et al.
Frontiers in molecular biosciences, 7, 116-116 (2020-07-23)
Cellular volatile organic compounds (VOCs) are unique compounds whose metabolic pathways remain enigmatic. To elucidate their metabolism, we investigated the VOCs of lung cancer A549 and 2 non-cancer lung cells (HLB; HBEpC). Neutral sugars and lactate in the medium were
Marco Filice et al.
Nature protocols, 7(10), 1783-1796 (2012-09-08)
This protocol describes the regioselective deprotection of single hydroxyls in peracetylated monosaccharides and disaccharides by enzymatic or chemoenzymatic strategies. The introduction of a one-pot enzymatic step by using immobilized biocatalysts obviates the requirement to carry out tedious workups and time-consuming