安全性情報
BCR693
ヒト膵リパーゼ(膵液由来)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
clinical
フォーマット
matrix material
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アナリシスノート
For more information please see:
BCR693
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR693-1EA:
試験成績書(COA)