スキップする
62298
リパーゼ from Mucor miehei
powder, slightly brown, ~1 U/mg
別名:
トリアシルグリセリンアシルヒドロラーゼ, トリアシルグリセリンリパーゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥12,900
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-619-9
EC Number:
MDL number:
Specific activity:
~1 U/mg
¥12,900
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
Quality Segment
specific activity
~1 U/mg
color
slightly brown
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Application
リパーゼは、工業的に、キラル化合物の分解やエステル交換によるバイオディーゼル生産に利用されています。
Biochem/physiol Actions
トリグリセリド、ジグリセリド、モノグリセリドが加水分解されます(反応速度の高い順)。
Mucor miehei lipase hydrolizes triglycerides and catalyzes the synthesis of esters from glycerol and long-chain fatty acids in vitro. Tri-, di-, and monoglycerides are hydrolyzed (in decreasing order of rate).
Other Notes
1ユニットは、トリオレイン(製品番号62314)を基質として用いる場合、pH 8.0、40°C、1分間に、1 μmolのオレイン酸を遊離させる酵素量に相当します。
Characterization; In the synthesis of fatty hydroxamic acids; Esterification
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
L9031L890680612
specific activity
~1 U/mg
specific activity
≥4,000 units/mg solid (using olive oil)
specific activity
≥300 units/mg solid (using olive oil)
specific activity
≥30 U/mg
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
slightly brown
color
-
color
-
color
light brown
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under リパーゼ from Mucor miehei
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)