表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥6,150 |
1 g | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥18,200 |
5 g | カートの在庫状況を確認する | ¥40,100 |
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-619-9
MDL number:
Specific activity:
~200 U/g
Biological source:
Aspergillus niger
biological source
Aspergillus niger
Quality Segment
form
powder (fine)
specific activity
~200 U/g
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Application
リパーゼは、キラル化合物の分割およびバイオディーゼルのエステル交換による生産に工業的に利用されます。
Biochem/physiol Actions
リパーゼは、トリアシルグリセロールのグリセロールと遊離脂肪酸への加水分解を触媒します。
リパーゼは、トリアシルグリセロールのグリセロールと遊離脂肪酸への加水分解を触媒します。[1]
Other Notes
1 unitは、トリアセチン(製品番号90240)を基質として、pH 7.4、40°C、1分間で、1 μmolの酢酸を加水分解する酵素量に相当します。上述のとおり、50 unitsは、pH 8.0、40°Cで、基質としてトリオレイン(製品番号62314)を使用した場合の約1 unitに相当します。
フラノースおよびピラノース誘導体の選択的アシル化および脱アシル化[文献あり]。2-メチル-3-アセトキシエステルのエナンチオ選択的加水分解[文献あり]。ビシクロヘプタンおよびビシクロオクタンのジオールの酵素的加水分解による光学分割に応用[文献あり]。グリセリド合成[文献あり]。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ~200 U/g | specific activity ~50 U/mg | specific activity ≥100,000 U/g | specific activity ~10 U/mg |
| biological source Aspergillus niger | biological source - | biological source Aspergillus sp. (Aspergillus oryzae) | biological source - |
| form powder (fine) | form powder | form solution | form powder (fine) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)