Merck
MAK047
Sigma-Aldrich
リパーゼ活性アッセイ・キット II
sufficient for 100 colorimetric tests (with TNB standard)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests (with TNB standard)
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer; gastrointestinal diseases; pulmonary disorders
保管温度
−20°C
詳細
酵素のリパーゼファミリーは、脂質のエステル結合の切断を触媒します。哺乳類では、このファミリーには膵臓、肝臓、内皮、リポタンパク質リパーゼなど多くの重要なメンバーが含まれます。膵臓リパーゼなどのリパーゼは、脂質代謝に重要です。また、リパーゼは細胞シグナル伝達および炎症などのプロセスでも重要な役割を果たしています。リパーゼ活性の測定は、一般的に膵臓の損傷または疾患のスクリーニング、および嚢胞性線維症、セリアック病、クローン病などの疾患のモニタリングに使用されます。
アプリケーション
リパーゼ活性アッセイ・キットIIはリパーゼ活性測定に使用されています。
特徴および利点
ハイスループット処理システムに適合します。
適合性
組織、細胞、血清など生体試料中のリパーゼ活性の検出に適しています。
原理
リパーゼ活性アッセイ・キットは、様々な試料のリパーゼ活性を簡便かつ直接的に測定する手順を提供します。リパーゼ活性は、共役酵素反応を利用して測定します。この反応により、存在する酵素活性に比例する比色分析(412 nm)生成物が産生されます。リパーゼ1単位は、37°Cで1分間に1.0 μモルのTNBを生成する酵素量です。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Inflammatory response of disc cells against Propionibacterium acnes depends on the presence of lumbar Modic changes.
Dudli S, et al.
European Spine Journal : Official Publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society, 27(5), 1013-1020 (2018)
Daniel Hernandez-Patlan et al.
Frontiers in veterinary science, 9, 784387-784387 (2022-03-12)
The three Bacillus strains present in Norum™ were initially selected by their excellent to good relative enzyme activity (REA) production score for amylase, protease, lipase, phytase, cellulase, β-glucanase, and xylanase. Further studies confirmed that the three isolates also showed an
Jinquan Wang et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 11(3) (2021-04-04)
The aim of this experiment was to evaluate the effect of a phytogenic feed additive (PFA) on growth performance and nutrient digestibility of broilers fed corn and soybean meal-based diets containing two different levels of crude protein. A 2 ×
Stefan Dudli et al.
European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society, 27(5), 1013-1020 (2017-09-09)
Intervertebral disc with Propionibacterium acnes (P. acnes) is suggested to be an etiology of Modic type I changes in the adjacent bone marrow. However it is unknown if disc cells can respond to P. acnes and if bone marrow cells
Jervian Johnson et al.
3 Biotech, 11(7), 360-360 (2021-07-24)
In this study, hydrolytic and oxidative activities of enzymes isolated from halophilic microbes were characterized and applied for biomass utilization. First, lipase from Micrococcus luteus, and peroxidase and laccase from Pseudoalteromonas phenolica and Pseudoalteromonas peptidolytica were selected and their catalytic