Merck
SAE0065
Sigma-Aldrich
コウジカビ(Aspergillus oryzae)が産生するリパーゼ
>=100 LCLU/g
別名:
Eversa Transform 2.0
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
由来生物
Aspergillus sp. (A. oryzae)
品質水準
形状
liquid
密度
~1.2 g/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
本製品は、グリセリドのエステル交換と遊離脂肪酸(FFA)のエステル化に高い活性を有する液体リパーゼ製品です。 本製品は、バイオディーゼル用途、グリセリドとFFAの両方からバイオディーゼルへの変換、およびメタノール存在下での脂肪酸メチル・エステル(FAME)の産生に有用です。 本酵素は40°Cで作用するため、プロセスの冷却に要するエネルギーを低減できます。
法的情報
ノボザイムズ社の製品
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAE0065-50ML:
SAE0065-250ML:
SAE0065-VAR:
SAE0065-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Production of FAME and FAEE via Alcoholysis of Sunflower Oil by Eversa Lipases Immobilized on Hydrophobic Supports
Remonatto, D., et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology (2018)
Andre Mong Jie Ng et al.
International journal of molecular sciences, 22(19) (2021-10-14)
Medium-chain triglycerides (MCTs) are an emerging choice to treat neurodegenerative disorders such as Alzheimer's disease. They are triesters of glycerol and three medium-chain fatty acids, such as capric (C8) and caprylic (C10) acids. The availability of C8-C10 methyl esters (C8-C10