スキップする
62310
リパーゼ from Rhizopus niveus
powder (fine), ≥1.5 U/mg
別名:
トリアシルグリセリンアシルヒドロラーゼ, トリアシルグリセリンリパーゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥15,600
50 g
カートの在庫状況を確認する
¥22,700
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.26
EC Number:
232-619-9
EC Number:
MDL number:
Specific activity:
≥1.5 U/mg
Biological source:
fungus (Rhizopus niveus)
¥15,600
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
fungus (Rhizopus niveus)
Quality Segment
form
powder (fine)
specific activity
≥1.5 U/mg
mol wt
Mr ~83000
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
General description
Lipases hydrolyze ester bonds of triacylglycerols and in some conditions, catalyze the synthesis of ester bonds by transesterification. Lipase from Rhizopus niveus exists as a single polypeptide chain with a molecular mass of about 30-34kDa.
Application
Lipase from Rhizopus niveus has been used to determine the positional distribution of fatty acids within triacylglycerol by hydrolysis of the acyl ester linkage at C-1 and C-3. It has also been used to induce intragastric lipolysis and study its effects on felodipine (a medication) release from a hydrophilic, extended release tablet.
Biochem/physiol Actions
Lipase from Rhizopus niveus is specifically used to produce cocoa butter substitutes.
トリグリセリド、ジグリセリド、モノグリセリドが加水分解されます(反応速度の高い順)。
Other Notes
基質特異性:1-位と3-位を優先的に加水分解します(中鎖~長鎖脂肪酸)。至適pH:5.0~7.0。至適温度:30~45°C。保護官能基の選択的な酵素的除去(C末端COOH基)。
1 Uは、pH 7.7、40°C、1分間で、1 μmolの脂肪酸をトリグリセリドから遊離させる酵素量に相当します(オリーブ油を基質として使用)。この300ユニットは、トリオレイン(製品番号62314)をpH 8.0、40°Cで基質として使用した場合の約1 Uに相当します。
Note: When triacetin is used as substrate, the pH is 7.4. Incubation time: 60 minutes.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
806126231662302
specific activity
≥1.5 U/mg
specific activity
≥30 U/mg
specific activity
≥2 U/mg
specific activity
15-25 U/mg
biological source
fungus (Rhizopus niveus)
biological source
fungus (Rhizopus oryzae)
biological source
(from Candida rugosa)
biological source
fungus (Candida rugosa)
form
powder (fine)
form
powder
form
powder
form
lyophilized solid, powder (fine)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
Mr ~83000
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)