Merck
SRE0049
Sigma-Aldrich
リパーゼ ブタ膵臓由来
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥20,000 units/mg protein, lyophilized powder
別名:
PPL, トリアシルグリセリンアシルヒドロラーゼ, トリアシルグリセリンリパーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
≥20,000 units/mg protein
組成
Protein, 40-70% biuret
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI Key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リパーゼは、キラルな化合物の分割およびエステル交換によるバイオディーゼルの製造のために工業的に用いられます。
生物化学的/生理学的作用
リパーゼは、水溶液中でのエステルの加水分解と、非水溶液中でのエステルの合成を触媒します。また、ポリ(エチレンテレフタラート)のエステル結合の加水分解により、水酸基とカルボキシル基を生成します。
リパーゼは、グリセロールと遊離脂肪酸へのトリアシルグリセロールの加水分解を触媒します。
Lipase is a hydrolytic enzyme produced by various tissues. This enzyme catalyzes the hydrolysis of triacylglycerols to yield glycerol and free fatty acids, which is a rate-limiting for the exclusion of lipoprotein triglycerides from the circulation. It is associated with certain metabolic diseases, including obesity and familial combined hyperlipidemia.
単位の定義
One unit will hydrolyze 1.0 microequivalent of fatty acid from a triglyceride in 1 hr at pH 7.7 at 37 °C using olive oil.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRE0049-100KU:
SRE0049-100KU-PW:
SRE0049-1MU-PW:
SRE0049-VAR:
SRE0049-BULK-N:
SRE0049-BULK:
SRE0049-1MU:
SRE0049-PH:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lipoprotein lipase.
Eckel R H
The New England Journal of Medicine, 320(16), 1060-1068 (1989)
8th International Symposium on Atherosclerosis., 265-267 (1989)