Merck
D7291
Sigma-Aldrich
デオキシリボヌクレアーゼI RNアーゼ不含 溶液 ウシ膵臓由来
別名:
DNase I, Deoxyribonuclease I, pancreatic DNase I, pancreatic deoxyribonuclease I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.53
由来生物
bovine pancreas
グレード
for molecular biology
形状
buffered aqueous glycerol solution
比活性
10000 units/mg protein
分子量
29.1 kDa
濃度
5—15 mg protein/mL
テクニック
DNA extraction: suitable
適合性
suitable for molecular biology
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
その他の活性
RNase, none detected
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
デオキシリボヌクレアーゼIは、一本鎖および二本鎖DNAを消化して、5′リン酸と3′OH末端を持つモノヌクレオチドとオリゴヌクレオチドの混合物にします。この触媒活性は二価イオン依存性です。Mg2+の存在下で、DNase Iは二本鎖DNAの各鎖をランダムかつ独立的に加水分解します。Mn2+の存在下で、両方の鎖を切断できます。
アプリケーション
RNA精製中にDNAを除去するため、ニックトランスレーション用にDNAを準備するため、およびフットプリント法によるDNA-タンパク質相互作用分析のために、分子生物学アプリケーションで使用されます。
ウシ膵臓から得られたデオキシリボヌクレアーゼI RNaseフリー溶液は、さまざまなサンプルからのDNAを消化するために使用されています。
構成
DNase Iは、50%(v/v)グリセロール、20 mM酢酸ナトリウム(pH 6.5)、5 mM CaCl2、および0.1 mM PMSFの溶液で提供されます。
単位の定義
1unitは、仔ウシ胸腺DNAを基質として、反応混合物1mL当たり1分間にΔA260が 0.001となる酵素量です。
その他情報
このDNase Iで処理したRNAは、cDNAライブラリーの生成やRT-PCRには使用しないでください。これらの敏感なアプリケーションには、DNase I、増幅グレード、カタログ番号AMP-D1を使用することをお勧めします。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D7291-.5MG:
D7291-BULK:
D7291-VAR:
D7291-2MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Homburg et al.
The Journal of cell biology, 150(2), 293-307 (2000-07-26)
We present the first evidence for a fast activation of the nuclear protein poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) by signals evoked in the cell membrane, constituting a novel mode of signaling to the cell nucleus. PARP, an abundant, highly conserved, chromatin-bound protein
Expression of anti-Mullerian hormone and its type II receptor in germ cells of maturing rat testis
Ohyama K, et al.
Endocrine Journal, EJ15-0370 (2015)
A Deoxyribonuclease from Chlamydomonas reinhardii:Purification and Properties
TAIT GCL and HARRIS WJ
European Journal of Biochemistry, 75(2), 357-364 (1977)
Umesh Kumar Dhawan et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 41(10), 2598-2615 (2021-08-06)
Objective: Hypercholesterolemia-induced NETosis and accumulation of neutrophil extracellular traps (NETs) in the atherosclerotic lesion exacerbates inflammation and is causally implicated in plaque progression. We investigated whether hypercholesterolemia additionally impairs the clearance of NETs mediated by endonucleases such as DNase1 and
Stage-Specific Expression Profiles of Anti-Mullerian Hormone and its Type II Receptor in Germ Cells during Spermatogenic Cycle of Rats
Ohyama K, et al.
Journal of Steroids & Hormonal Science, 8(187), 2-2 (2017)
資料
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.