Merck
D2886
Sigma-Aldrich
DNAリガーゼ from T4-infected Escherichia coli
buffered aqueous glycerol solution
別名:
T4 DNAリガーゼ, ポリデオキシリボヌクレオチドシンターゼ, ポリヌクレオチドリガーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.53
グレード
for molecular biology
品質水準
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
4,000 U/mL
分子量
68 kDa
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
bacteriophage T4 ... 30(1258680)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
0.01 Weiss unitは、16°C、20分間に、1 μgのバクテリオファージλHind IIIフラグメントの95%以上を連結するために必要な酵素量です。
生物化学的/生理学的作用
T4 DNAリガ-ゼは、近接の2重鎖DNAのポリヌクレオチド末端間における、エネルギ-依存性のホスホジエステル結合を形成します。この結合反応には補因子としてATPが必要です。平滑末端断片の結合には、高い酵素濃度を必要となります。反応混合物にPEGを使用するとこの反応が促進されます。 本酵素は 3′末端の水酸基と5′末端のリン酸基を結合します。アルカリホスファタ-ゼの脱リン酸化でベクタ-DNAの自己結合を回避できます。 T4リガ-ゼは、DNAおよびRANのニックの修復に活発に関与しています
構成
T4 DNA Ligase is supplied in a solution containing 20 mM Tris-HCl (pH 7.5), 50 mM KCl, 1 mM DTT, and 50% (v/v) glycerol.
単位の定義
1 Weiss unitは、37°C、20分間に、ノーリット吸着性物質として、1 nmolのP32をピロリン酸からATPに交換する反応を触媒するために必要な酵素量と定義されています。
その他情報
T4 DNAリガーゼは、65°Cで 10分間加熱すると不活化されます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
D2886PROC:
D2886-100UN-KC:
D2886-100UN:
D2886-500UN:
D2886-VAR:
D2886-BULK:
D2886-BULK-LBL:
D2886-300UN:
D2886-125UN:
D2886-500UN-KC:
D2886-250UN-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Athena Kantartzis et al.
Cell reports, 2(2), 216-222 (2012-09-04)
Trinucleotide repeat (TNR) expansions are the underlying cause of more than 40 neurodegenerative and neuromuscular diseases, including myotonic dystrophy and Huntington's disease. Although genetic evidence points to errors in DNA replication and/or repair as the cause of these diseases, clear
Adam B Robertson et al.
The Journal of biological chemistry, 287(39), 32953-32966 (2012-08-01)
The Escherichia coli very short patch (VSP) repair pathway corrects thymidine-guanine mismatches that result from spontaneous hydrolytic deamination damage of 5-methyl cytosine. The VSP repair pathway requires the Vsr endonuclease, DNA polymerase I, a DNA ligase, MutS, and MutL to
Justin L Sparks et al.
Molecular cell, 47(6), 980-986 (2012-08-07)
Ribonucleotides are incorporated into DNA by the replicative DNA polymerases at frequencies of about 2 per kb, which makes them by far the most abundant form of potential DNA damage in the cell. Their removal is essential for restoring a
Sambrook, J., et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 1-1 (1989)
P Upcroft et al.
Gene, 51(1), 69-75 (1987-01-01)
We describe a system to generate cDNA or genomic libraries from DNA segments that have blunt termini. Background and rearrangement levels are low, but efficiencies are high and the procedural times very short. T4 ligase in the presence of polyethylene