Merck
R6513
Sigma-Aldrich
リボヌクレアーゼA ウシ膵臓由来
for molecular biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
別名:
RNアーゼ, RNアーゼA, リボヌクレアーゼI, リボ核酸 3′-ピリミジノオリゴヌクレオチドヒドロラーゼ, 膵臓リボヌクレアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.53
グレード
for molecular biology
品質水準
形状
lyophilized
比活性
≥70 Kunitz units/mg protein
分子量
13.7 kDa
~13,700
その他の活性
Exonuclease and endonuclease, none detected
NICKase and DNase, none detected
保管温度
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RNアーゼA は、ピリミジンヌクレオチドの 3′OH リン酸をアタックするエンドリボヌクレアーゼです。配列pG-pG-pC-pA-pGが切断されて、pG-pG-pCpとA-pGになります。一本鎖RNAに対して最も高い活性を示します。
RNアーゼA、すなわちリボヌクレアーゼAは、ピリミジンヌクレオチドの後でホスホジエステル結合の一本鎖RNAを切断するエンドリボヌクレアーゼです。RNアーゼAは3′リン酸末端を攻撃します(たとえば、pG-pG-pC-pA-pGが切断されて、pG-pG-pCpとA-pGになります)。一本鎖RNAに対して最も高い活性を示します。RNアーゼAは、4箇所でジスルフィド架橋された一本鎖ポリペプチドです。RNアーゼBとは異なり、糖タンパク質ではありません。DNAは環状中間体の形成に必要な2′-OH基を持たないため、リボヌクレアーゼはDNAを加水分解しません。また、RNアーゼAは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解できます。RNアーゼAは、His12とHis119のアルキル化によって阻害され、カリウム塩およびナトリウム塩によって活性化されます。RNアーゼは、重金属イオン存在下で阻害されます。また、RNアーゼは、DNAによって競争的に阻害されます。
RNアーゼAは、4箇所でジスルフィド架橋された一本鎖ポリペプチドで、124個のアミノ酸から構成されています。RNアーゼBとは異なり、RNアーゼAは糖タンパク質ではありません。RNアーゼAは、RNアーゼの活性部位に存在するHis12あるいはHis119のアルキル化によって阻害できます。RNアーゼA は、カリウムやナトリウム塩によって活性化されます。
アプリケーション
  • RNアーゼAは、DNAプラスミド調製物、ゲノムDNA調製物およびタンパク質サンプルからRNAを除去するために使用されます。
  • また、RNアーゼは、RNAの配列解析や保護アッセイにも使用されます。
  • RNアーゼは、コンピューター支援薬物設計のためのツールとして使用されています。
  • RNアーゼAは、RNA配列解析に役立ちます。
  • RNアーゼAは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解します。
  • DNA精製にRNアーゼAが寄与します。
ウシ脾臓由来のリボヌクレアーゼAは、以下の用途に使用されています:
  • プラスミドDNAの精製
  • 核の染色中に二本鎖RNAの染色を消化・回避するため
  • 免疫ペルオキシダーゼおよび免疫蛍光検出
  • フローサイトメトリーに供する細胞を処理するため
  • In situハイブリダイゼーション後にFFPE組織セクションを洗浄するためのハイブリダイゼーション後バッファーの成分として
  • 外膜タンパク質(OMP)抽出物の調製中に細胞を処理するため
  • RNアーゼ保護アッセイ
  • 非特異的に結合したRNAの除去
  • RNA配列の解析
  • タンパク質サンプルに含まれるRNAの加水分解
特徴および利点
安定性が高いメルクのリボヌクレアーゼA(RNアーゼA)は、RNA除去、RNAシーケンシング、およびDNA精製に適しています。
アナリシスノート
Eにより測定したタンパク質。
その他情報
RNアーゼA の主なアプリケーションは、プラスミド DNA サンプルからの RNA の除去です。このアプリケーションでは、DNアーゼ フリー RNアーゼA が、最終濃度 10 μg/mL で使用されます。
残存 DNアーゼ の不活化のために本 RNアーゼA 製品の煮沸ストック溶液は必要なく、RNアーゼ の沈殿や酵素活性の損失を引き起こす場合があります。RNアーゼA 溶液を中性 pH で加熱した場合、沈殿が生じます。より低い pH で加熱した場合は、存在するタンパク質不純物により、多少の沈殿が生じることがあります。
RNアーゼA は、カリウムやナトリウム塩によって活性化されます。 RNアーゼA は、His12 または His119 のアルキル化によって阻害されます。
アプリケーション
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R6513-250MG:
R6513-1G:
R6513-50MG:
R6513-10MG-PW:
R6513-1G-PW:
R6513-250MG-PW:
R6513-BULK:
R6513PROC:
R6513-BULK-N:
R6513-PH:
R6513-50MG-PW:
R6513-10MG:
R6513-500MG:
R6513-500MG-PW:
R6513-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kento Kurata et al.
International journal of oncology, 49(6), 2303-2308 (2016-10-18)
Anaplastic thyroid cancer (ATC) is a rare malignancy that progresses extremely aggressively and often results in dismal prognosis. We investigated the efficacy of inhibiting the activated RAS/RAF/MEK pathway in ATC cells aiming to clarify the mechanism of effect and resistance.
Production of hen egg yolk immunoglobulins simultaneously directed against Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium in the same egg yolk
Chalghoumi, Raja, et al.
Poultry Science (2008)
Santella, Regina M., and Yu-Jing Zhang
DNA Fingerprinting: An Introduction (2011)
Rapid and irreversible CD4+ T-cell depletion induced by the highly pathogenic simian/human immunodeficiency virus SHIVDH12R is systemic and synchronous
Igarashi Tatsuhiko, et al.
Journal of Virology (2002)
Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L.
BioChemistry: An Indian Journal (2002)
プロトコル
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
関連コンテンツ
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
Chromatograms
application for HPLC