Merck
D5025
Sigma-Aldrich
デオキシリボヌクレアーゼ I ウシ膵臓由来
Type IV, lyophilized powder, ≥2,000 Kunitz units/mg protein
別名:
DNase I, デオキシリボ核酸 5′-オリゴヌクレオチド-ヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15000 UNITS
¥13,950
150000 UNITS
¥55,280
375000 UNITS
¥83,300
750000 UNITS
¥234,400
¥13,950
単価¥18,600割引25%
出荷予定日2025年4月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15000 UNITS
¥13,950
150000 UNITS
¥55,280
375000 UNITS
¥83,300
750000 UNITS
¥234,400
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥13,950
単価¥18,600割引25%
出荷予定日2025年4月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
bovine pancreas
品質水準
タイプ
Type IV
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥2,000 Kunitz units/mg protein
分子量
~31 kDa
精製方法
chromatography
組成
Protein, ≥80%
テクニック
DNA purification: suitable
溶解性
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, clear, colorless
適合性
suitable for molecular biology
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
Chymotrypsin ≤0.5%
Protease ≤0.05%
RNase ≤0.02%
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
DNアーゼIは、DNAにラベル化した塩基を取り込むための最初のステップとして、ニックDNAに使用されます。Sigmaの本酵素は、ラット脳組織の処理に使用されています。この研究は、アストロサイトの軸索伸長が、オリゴデンドロサイトによって阻害されないことを示しました。[1]別の研究では、融解したE. coliの固定化サンプルが、他の酵素と共にSigmaのDNアーゼIで消化されています。この消化は、透過処理および核酸染色の前に行われています。[2]
ウシ膵臓由来デオキシリボヌクレアーゼIは、枯草菌中のヌクレアーゼの二次元ザイモグラム解析の研究に使用されています。また、ウシ膵臓由来デオキシリボヌクレアーゼIは、マイナー溝結合タンパク質RecAおよびデオキシリボヌクレアーゼIのDNA会合における、マイナーおよびメジャー溝結合薬物およびインターカレーターの効果を調べる研究にも使用されています。
タンパク質サンプルからDNAを除去する際に使用します。
生物化学的/生理学的作用
DNアーゼIは、ピリミジンに隣接するホスホジエステル結合に作用して、末端に5'-リン酸を持ったポリヌクレオチドを生成するエンドヌクレアーゼです。DNアーゼIは、Mg2+の存在下、DNAの各鎖を独立して切断し、その切断場所はランダムです。両方のDNA鎖は、Mn2+存在下、ほとんど同じ場所で切断されます。[3]至適pHは7~8であることが分かっています。Mn2+、Ca2+、Co2+、およびZn2+などの二価カチオンは、酵素を活性化します。[4]5 mMのCa2+は、プロテアーゼ消化に対して酵素を安定化します。ウシ膵臓由来DNアーゼIは、クロマトグラフィーによって区別される4つのコンポーネントA、B、CおよびDからなり、それらのモル比は、4:1:1です。Dは少量だけ含まれます。[5]2-メルカプトエタノール、キレート剤、ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)[6]およびアクチン[7]は、酵素活性を阻害することが知られています。
単位の定義
1 Kunitz単位は、タイプIまたはIIIのDNAを基質に使用して、pH 5.0、25°C、1 mLで、1分間に、0.001のA260における吸光度変化を生成します。
物理的形状
塩化カルシウムを含む凍結乾燥粉末
調製ノート
0.15 MのNaClに溶解したDNアーゼIの10 mg/mL溶液のアリコートを-20°Cで1週間保存した場合、10%以下の活性が失われることがあります。同様の溶液を2~8°Cで保存した場合、約20%の活性が失われます。pH 5~7、60°Cでは、5時間まで活性が維持され、68°Cでは10分以下で活性が消失します。1 mg/mLの濃度で、酢酸バッファー(pH 5.0)およびトリスバッファー(pH 7.2)中では、1時間あたり6%の速さで活性が失われます。
アナリシスノート
ビウレット法により定量したタンパク質。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D5025-CH:
D5025-750KU:
D5025-15KU:
D5025-BULK:
D5025-150KU:
D5025-VAR:
D5025-375KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enzymes of Molecular Biology
Weir, A. F.
Methods in Molecular Biology, 16 (1993)
T Guindulain et al.
Applied and environmental microbiology, 63(11), 4608-4611 (1997-11-15)
Three nucleic acid dyes (SYTO-13, TOTO-1, and YOYO-1) were tested on cultures of Escherichia coli and marine prokaryote populations. These dyes stain the RNA and DNA in E. coli but only respond to DNA in marine populations, according to the
J W Fawcett et al.
Journal of cell science, 103 ( Pt 2), 571-579 (1992-10-01)
Axon growth in vitro may be inhibited by contact with oligodendrocytes, but most axons grow readily on the surface of astrocyte monolayers. Since both cell types are in close contact with one another in the damaged nervous system, we have
Wenzhen Zhao et al.
Molecular reproduction and development, 86(8), 984-998 (2019-05-28)
Sertoli cells are a type of nurse cell in the seminiferous epithelium that are crucial for sustaining spermatogenesis by extending nutritional and energy support to the developing germ cells. Dysfunction of Sertoli cells could cause disordered spermatogenesis and reduced fertility
Chii J Chan et al.
Biophysical journal, 112(6), 1063-1076 (2017-03-30)
Understanding the physical mechanisms governing nuclear mechanics is important as it can impact gene expression and development. However, how cell nuclei respond to external cues such as heat is not well understood. Here, we studied the material properties of isolated
プロトコル
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I.
質問
1–8/8 質問  
  1. Good afternoon, if the stock concentration of 10mg/ml may loose 10% of its activity after one week, I was wondering if it is okey regarding stability to keep 500ug/ml aliquots at -20ºC for several weeks.
    1 回答
    1. As cited in the product listing and datasheet, this product in solution shows an approximate loss of activity of 10% when stored in aliquots at −20 °C for 1 week. Studies at lower dilutions have not been performed. Typically, solutions stored at higher concentrations are the most stable.
      役に立ちましたか?
  2. Is Kunitz unit same as unit here? I have seen some papers and they have U/ml for DNase. How can i conver it?
    1 回答
    1. Product D5025, Deoxyribonuclease I is given in Kunitz units. This product is a powder. When reconstituting the product with a solution, for example 15,000 Kunitz units in 1 ml of 0.15 M NaCl the end-user will have 15,000 Kunitz units/ml.
      役に立ちましたか?
  3. What concentration of Product D5025, Deoxyribonuclease I (DNase I),  is required to remove DNA from solutions?
    1 回答
    1. DNA can be removed from preparations by incubation with 20 - 50 ug DNAse I in the presence of 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.5, 10 mM magnesium chloride, at 37°C. for 60 min.
      役に立ちましたか?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  5. How should I prepare a solution of Product D5025, DNAse I?
    1 回答
    1. This enzyme can be reconstituted in 0.15 M NaCl at a concentration of 10 mg/ml.
      役に立ちましたか?
  6. How do Deoxyribonuclease I (DNase I), products D5025 and D4527  differ from each other?
    1 回答
    1. Both of these products have the same specific activity (>2000 units/mg protein) for Dnase I. The enzyme impurity levels for each, however, are different. D5025 has the following impurity specification: Chymotrypsin (<0.5%), Protease (<0.05%), and RNase (<0.02%). The impurity specifications for D4527 are: Chymotrypsin (<0.01%), Protease (<0.005%), and RNase (<0.01%).
      役に立ちましたか?
  7. Are stock solutions of Product D5025, Deoxyribonuclease I (DNase I), stable?
    1 回答
    1. Solutions of DNAse I (10 mg/ml) in 0.15 M NaCl may lose 10% of its activity when stored for a week in aliquots at -20°C. The same solutions stored in aliquots at 2 - 8°C. lose approximately 20% activity.
      役に立ちましたか?
  8. How can I convert units of Product D5025, Deoxyribonuclease I (DNase I), to mass?
    1 回答
    1. The mg of solid for each unit package size will be indicated on the label of the package. For a particular lot, you can calculate the specific activity in units per mg solid by multiplying the specific activity in units per mg protein by the percent protein divided by 100.