安全性情報
DNASE70
Sigma-Aldrich
オンカラムDNase I消化セット
sufficient for 70 preparations
別名:
デオキシリボヌクレアーゼI セット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 SET
¥30,500
¥30,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 SET
¥30,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.52
¥30,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
グレード
Molecular Biology
品質水準
フォーム
liquid
使用法
sufficient for 70 preparations
テクニック
RNA purification: suitable
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オンカラム DNase I 消化セットは、全 RNA 試料からゲノム DNA を取り除くための簡単で便利な方法をご提供します。このセットは、GenElute 哺乳動物用 Total RNA ミニプレップキットおよび Spectrum Plant Total RNA Kit とともに用いるためのものです。また、市販されている他の多くの RNA 精製キットと共に用いることもできます。
以下に示すSIGMAキットの標準的プロトコールに示されている手順によって、大部分のDNAが全RNA精製物から取り除かれます。しかし、定量的RT-PCRなどの非常に高感度な用途に用いる場合、微量のDNAであっても、cDNA由来アンプリコンが偽陽性として検出される可能性があります。
On-Column DNase I Digestion Setは、全RNA試料からゲノムDNAを取り除く簡便な方法をご提供するものです。このセットは、GenEluteMammalian Total RNA Miniprep Kit、GenElute Bacterial Total RNA Purification Kit、GenElute Yeast Total RNA Purification Kit、SpectrumPlant Total RNA Kitとともに用いるためのものです。しかし、この消化プロトコールは、市販されている他の多くのRNA精製キットに適合します。
'On-Column' という用語は、処理中に消化が完了することを意味し、まさに便利なキットとなっています。SIGMAのそれぞれの全RNA精製キットでは、精製に結合カラムを使用しています。 DNase Iによる消化は、全RNAがカラム基質に結合する15分の間に完了します。その直後に数回の洗浄と全RNAの溶出を行います。プロトコールをすべてご覧になりたい場合は、上記キットの技術広報をご参照下さい。
アプリケーション
オンカラム DNase I 消化セットは全 RNA 試料からゲノム DNA を取り除くのに適しています。ただし微量の DNA 残渣が残ることがあるので、RT-PCR アプリケーションには適しません。オンカラム DNase I 消化セットは Vitis vinifera(ヨ-ロッパブドウ)栽培種より単離した RNA 試料の精製に用いられました。[1]
特徴および利点
オンカラム DNase I 消化セットは、全 RNA 試料からゲノム DNA を取り除くための簡単で便利な方法をご提供します。このセットは、GenElute Mammalian Total RNA Miniprep キット、GenElute Bacterial Total RNA Purification キット、GenElute Yeast Total RNA Purification キット、および Spectrum Plant Total RNA キットと併用することを目的としています。ただし、この消化プロトコルは、多くの市販 RNA 精製キットと互換性があります。
原理
オンカラム消化は簡便のためカラム処理中に完了します。DNase I による消化は、全 RNA がカラム基質に結合する 15 分の間に完了します。その直後に数回の洗浄と全 RNA の溶出を行います。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Spectrum is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carmen Michán et al.
FEMS yeast research, 9(7), 1078-1090 (2009-08-26)
We report the absolute transcription profiles of 24 genes coding for putative thioredoxin (Trx)- and glutathione (GSH)-dependent redox system components, accompanying the Candida albicans batch culture growth, under either yeast or hyphal conditions. All mRNAs investigated (plus the housekeeping ACT1)
Hubert Sytykiewicz et al.
International journal of molecular sciences, 21(17) (2020-09-04)
Thioredoxins (Trxs) and thioredoxin reductases (TrxRs) encompass a highly complex network involved in sustaining thiol-based redox homeostasis in plant tissues. The purpose of the study was to gain a new insight into transcriptional reprogramming of the several genes involved in
Ghazanfar A Chishti et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(4) (2020-04-25)
Transition to grain increases inflammation and causes parakeratosis, which can decrease growth performance in fattening animals. It is unknown if ruminants adapt to these inflammatory responses over time. In a three-phase, 49-day experiment, all wethers (n = 13, BW =
Filipa Monteiro et al.
PloS one, 8(9), e72998-e72998 (2013-09-12)
The pivotal role of cultivated grapevine (Vitis vinifera L.) in many countries economy is compromised by its high susceptibility to Plasmopara viticola, the causal agent of downy mildew disease. Recent research has identified a set of genes related to resistance
Alexander V Gopanenko et al.
Cells, 9(5) (2020-05-21)
An imbalance in the synthesis of ribosomal proteins can lead to the disruption of various cellular processes. For mammalian cells, it has been shown that the level of the eukaryote-specific ribosomal protein eL29, also known as the one interacting with
関連コンテンツ
The Spectrum Plant Total RNA Kit incorporates a new, patent-pending lysis and binding chemistry. This kit is intended to purify total RNA from species and tissue where most Total RNA protocols fail. Without sacrificing affordability, you can purify more total RNA per isolation.
GenElute™-E Single Spin DNA and RNA purification technology enables rapid DNA and RNA extraction and purification from mammalian cells, blood, tissue, and plant tissue samples.