Merck
471356
Sigma-Aldrich
メタンスルホン酸
Methanesulfonic acid
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
≥99.0%
別名:
Mesylic acid, MsOH
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥5,000
100 ML
¥5,200
500 ML
¥9,900
2.5 L
¥32,200
5 L
お問い合わせ
¥5,000
単価¥8,750割引43%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥5,000
100 ML
¥5,200
500 ML
¥9,900
2.5 L
¥32,200
5 L
お問い合わせ
About This Item
化学式:
CH3SO3H
CAS番号:
分子量:
96.11
Beilstein:
1446024
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥5,000
単価¥8,750割引43%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
3.3 (vs air)
[3.3 (vs air)] (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
pH範囲
<1
bp
[167 °C/10 mmHg (lit.)]
167 °C/10 mmHg (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1,000 g/L at 20 °C
密度
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
O=S(O)(C)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メタンスルホン酸(MSA)は強力な有機酸です。大気中でのジメチルスルフィドの化学酸化によって、MSAを大量に生成できます。[1]MSAは生物分解を受けて、CO2と硫酸を生成します。鉱酸と比べて毒性および腐食性が低いため、環境に配慮した酸であると考えられています。1[2] MSAの水溶液は、電気化学プロセスのためのモデル電解質とみなされています。[3]
アプリケーション
メタンスルホン酸は以下のことに使用されます:
  • 長鎖オレフィンとベンゼン間の付加反応による、直鎖アルキルベンゼンの生成における触媒。[4]
  • 強化された温度および電気特性を持ったポリアミン(PANI)/グラフェン混成物の調製。[5]
  • グルコール/キシロース混合物のレブリン酸およびフルフラールへの変換における触媒。[6]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
372.2 °F - closed cup
引火点(℃)
189 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
471356-25ML:4548173361390
471356-20L:
471356-5L:
471356-500ML:4548173361406
471356-BULK:
471356-2L:
471356-VAR:
471356-5ML:
471356-100ML:4548173361376
471356-2.5L:4548173361383
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Facile in-situ preparation of polyaniline/graphene nanocomposites using methanesulfonic acid.
Kim DH and Park SY.
Polymer, 55(12), 2928-2935 (2014)
Use of methanesulfonic acid as catalyst for the production of linear alkylbenzenes.
Luong BX, et al.
J. Catal., 226(2), 301-307 (2004)
Methanesulfonic acid-catalyzed conversion of glucose and xylose mixtures to levulinic acid and furfural.
Rackemann DW, et al.
Industrial Crops and Products, 52, 46-57 (2014)
Methane Sulphonic Acid is Green Catalyst in Organic Synthesis.
Kulkarni P.
Orient. J. Chem., 31(1), 447-451 (2015)
Microbial metabolism of methanesulfonic acid.
Kelly DP and Murrell JC.
Archives of Microbiology, 172(6), 341-348 (1999)
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is the method of synthesis of this? Does it start with methane sulfonyl chloride?
    1 回答
    1. Methods of preparation for this product are considered proprietary.
      役に立ちましたか?
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー