品質水準
比活性
≥20 units/mg protein
組成
Protein, 5-20% biuret
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
cow ... PLA2G1B(282457)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシ膵臓由来のホスホリパーゼA2は、カルシウム依存性の脂肪分解酵素です。[1]
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
双性イオン性グリセロリン脂質のβ-エステル結合を加水分解します。基質としては、ホスファチジルコリン、ホスファチジルエタノールアミン、およびそのプラスマロゲンアナログが適しています。ホスファチジルイノシトールおよびホスファチジルセリンも加水分解します。インタクトな細胞の膜リン脂質を積極的に攻撃します。
包装
タンパク質含有量に基づくパッケージ・サイズ
単位の定義
1ユニットは、pH 8.0、37°Cで、1分間に1.0 μmolの大豆L-α-ホスファチジルコリンをL-α-リゾホスファチジルコリンと脂肪酸に加水分解する量です。
物理的形状
Trisバッファ-塩を含有します。
アナリシスノート
タンパク質はビウレット法で測定しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8913-BULK:
P8913-50MG:
P8913-10MG:
P8913-5MG:
P8913-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Triglyceride accumulation in injured renal tubular cells: alterations in both synthetic and catabolic pathways.
Kidney International, 67(6), 2196-2209 (2005)
Renal tubular triglyercide accumulation following endotoxic, toxic, and ischemic injury.
Kidney International, 67(1), 111-121 (2005)
Phospholipase A2 activity can protect renal tubules from oxygen deprivation injury.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 90(17), 8297-8301 (1993)
Scientific reports, 7(1), 15931-15931 (2017-11-23)
Hepatitis C virus (HCV), dengue virus (DENV) and Japanese encephalitis virus (JEV) belong to the family Flaviviridae. Their viral particles have the envelope composed of viral proteins and a lipid bilayer acquired from budding through the endoplasmic reticulum (ER). The
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 62(Pt 4), 392-397 (2006-03-23)
The lipolytic enzyme phospholipase A2 plays a crucial role in lipid metabolism and catalyzes hydrolysis of the fatty-acid ester bond at the sn-2 position of phospholipids. Here, the crystal structure (1.7 A resolution) of the triple mutant (K53,56,121M) of bovine